(1R,4R)-N-(3-Fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,4-diamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC408348-500MG
APOSPC408348-500MGEA 430 EUR InStock
APOSPC408348-500MG
(1R,4R)-N-(3-Fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,4-diamine hydrochloride
(1R,4R)-N-(3-Fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,4-diamine hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₉FN₂·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21098511
CAS-Nummer: 1417789-07-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge