2-(3-Bromomethyl-piperidin-1-yl)-5-fluoro-pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC408356-500MG
APOSPC408356-500MGEA 619 EUR InStock
APOSPC408356-500MG
2-(3-Bromomethyl-piperidin-1-yl)-5-fluoro-pyrimidine
2-(3-Bromomethyl-piperidin-1-yl)-5-fluoro-pyrimidine
Formel: C₁₀H₁₃BrFN₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21098891
CAS-Nummer: 1353979-24-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge