2-Chloro-1-(3-fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC408359-500MG
APOSPC408359-500MGEA 553 EUR InStock
APOSPC408359-500MG
2-Chloro-1-(3-fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazole
2-Chloro-1-(3-fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazole
Formel: C₁₄H₁₀ClFN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21098895
CAS-Nummer: 1353979-32-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge