4-Fluoro-N-piperidin-4-yl-benzenesulphonamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC408372-500MG
APOSPC408372-500MGEA 619 EUR InStock
APOSPC408372-500MG
4-Fluoro-N-piperidin-4-yl-benzenesulphonamide hydrochloride
4-Fluoro-N-piperidin-4-yl-benzenesulphonamide hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₅FN₂O₂S·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11099466
CAS-Nummer: 913634-50-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge