4-(3-Fluoro-phenylsulphanylmethyl)-piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC408376-500MG
APOSPC408376-500MGEA 619 EUR InStock
APOSPC408376-500MG
4-(3-Fluoro-phenylsulphanylmethyl)-piperidine hydrochloride
4-(3-Fluoro-phenylsulphanylmethyl)-piperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₆FNS·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21098956
CAS-Nummer: 1353963-00-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge