2-[(4-Fluoro-benzenesulphonylamino)-methyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC408377-500MG
APOSPC408377-500MGEA 619 EUR InStock
APOSPC408377-500MG
2-[(4-Fluoro-benzenesulphonylamino)-methyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
2-[(4-Fluoro-benzenesulphonylamino)-methyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₇H₂₅FN₂O₄S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21098973
CAS-Nummer: 1353980-93-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge