1-(4-Fluoro-benzyl)-2-(pyrrolidin-3-ylmethoxy)-1H-benzoimidazole hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC408381-500MG
APOSPC408381-500MGEA 619 EUR InStock
APOSPC408381-500MG
1-(4-Fluoro-benzyl)-2-(pyrrolidin-3-ylmethoxy)-1H-benzoimidazole hydrochloride
1-(4-Fluoro-benzyl)-2-(pyrrolidin-3-ylmethoxy)-1H-benzoimidazole hydrochloride
Formel: C₁₉H₂₀FN₃O·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21099001
CAS-Nummer: 1353966-61-6
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge