1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-pyrrolidin-3-ylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC408412-500MG
APOSPC408412-500MGEA 865 EUR InStock
APOSPC408412-500MG
1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-pyrrolidin-3-ylamine hydrochloride
1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-pyrrolidin-3-ylamine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₁ClF₃N₃·ClH
MW: 302.124 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24369845
CAS-Nummer: 1420993-35-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge