2-[1-(2-Fluoro-benzyl)-piperidin-4-yl]-1H-benzoimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC408414-500MG
APOSPC408414-500MGEA 865 EUR InStock
APOSPC408414-500MG
2-[1-(2-Fluoro-benzyl)-piperidin-4-yl]-1H-benzoimidazole
2-[1-(2-Fluoro-benzyl)-piperidin-4-yl]-1H-benzoimidazole
Formel: C₁₉H₂₀FN₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05254852
CAS-Nummer: 887217-21-2
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge