(3-Fluoro-phenyl)-methanesulphonic acid 1-(3-fluoro-phenylmethanesulphonyl)-piperidin-4-yl ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC408417-500MG
APOSPC408417-500MGEA 619 EUR InStock
APOSPC408417-500MG
(3-Fluoro-phenyl)-methanesulphonic acid 1-(3-fluoro-phenylmethanesulphonyl)-piperidin-4-yl ester
(3-Fluoro-phenyl)-methanesulphonic acid 1-(3-fluoro-phenylmethanesulphonyl)-piperidin-4-yl ester
Formel: C₁₉H₂₁F₂NO₅S₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24369858
CAS-Nummer: 1420894-13-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge