Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-(Cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

PC408444-250MG PC408444-1G PC408444-5G
APOSPC408444-250MGEA 219 EUR InStock
APOSPC408444-250MG APOSPC408444-1G APOSPC408444-5G
1-(Cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
1-(Cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid


Formel: C₈H₇F₃N₂O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD32669838
CAS-Nummer: 2384171-56-4
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge