7-Fluorobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC408448-100MG
APOSPC408448-100MGEA 705 EUR InStock
APOSPC408448-100MG
7-Fluorobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid 95%
7-Fluorobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₅FO₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28606191
CAS-Nummer: 1431309-15-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge