5-Fluoro-2-methylpyrimidine-4,6-diol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC408555-1G
APOSPC408555-1GEA 95.7 EUR InStock
APOSPC408555-1G
5-Fluoro-2-methylpyrimidine-4,6-diol
5-Fluoro-2-methylpyrimidine-4,6-diol
Formel: C₅H₅FN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11520459
CAS-Nummer: 1598-63-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge