4-Chloro-5-fluoro-6-methylpyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC408559-1G
APOSPC408559-1GEA 322 EUR InStock
APOSPC408559-1G
4-Chloro-5-fluoro-6-methylpyrimidine
4-Chloro-5-fluoro-6-methylpyrimidine
Formel: C₅H₄ClFN₂
MW: 146.55 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16988365
CAS-Nummer: 898044-55-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge