(3,3-Difluorocyclobutyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC409045-250MG
APOSPC409045-250MGEA 311 EUR InStock
APOSPC409045-250MG
(3,3-Difluorocyclobutyl)acetic acid
(3,3-Difluorocyclobutyl)acetic acid
Formel: C₆H₈F₂O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22199410
CAS-Nummer: 1373503-48-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge