4-Fluoro-4-methylpiperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC409056-250MG
APOSPC409056-250MGEA 676 EUR InStock
APOSPC409056-250MG
4-Fluoro-4-methylpiperidine hydrochloride
4-Fluoro-4-methylpiperidine hydrochloride
Formel: C₆H₁₂FN·ClH
MW: 153.626 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23381135
CAS-Nummer: 1023305-87-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge