3-(2-Fluorophenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC409514-1G
APOSPC409514-1GEA 957 EUR InStock
APOSPC409514-1G
3-(2-Fluorophenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 95+%
3-(2-Fluorophenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formel: C₁₂H₁₂FN₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258791
CAS-Nummer: 916423-12-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge