1-(2-Fluorobenzyl)-1H-pyrazol-3-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC410001-1G
APOSPC410001-1GEA 232 EUR InStock
APOSPC410001-1G
1-(2-Fluorobenzyl)-1H-pyrazol-3-ylamine
1-(2-Fluorobenzyl)-1H-pyrazol-3-ylamine
Formel: C₁₀H₁₀FN₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02254004
CAS-Nummer: 895929-38-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge