4-(3-Fluorophenoxy)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC410057-1G
APOSPC410057-1GEA 386 EUR InStock
APOSPC410057-1G
4-(3-Fluorophenoxy)benzonitrile
4-(3-Fluorophenoxy)benzonitrile
Formel: C₁₃H₈FNO
MDL Number: MFCD08559040
CAS-Nummer: 877149-18-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge