2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC410081-1G
APOSPC410081-1GEA 183 EUR InStock
APOSPC410081-1G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
Formel: C₈H₈F₃NO·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11100362
CAS-Nummer: 62149-83-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge