5-Fluoro-1H-indole-3-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC410190-1G
APOSPC410190-1GEA 145 EUR InStock
APOSPC410190-1G
5-Fluoro-1H-indole-3-carbonitrile 98%
5-Fluoro-1H-indole-3-carbonitrile
Formel: C9H5FN2
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06809706
CAS-Nummer: 194490-15-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge