3-Nitro-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC410263-1G
APOSPC410263-1GEA 386 EUR InStock
APOSPC410263-1G
3-Nitro-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1H-pyrazole
3-Nitro-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1H-pyrazole
Formel: C₁₁H₈F₃N₃O₂
MW: 271.195 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02029256
CAS-Nummer: 1001510-37-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge