2-[3-(Difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazol-1-yl]acetohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC410268-1G
APOSPC410268-1GEA 386 EUR InStock
APOSPC410268-1G
2-[3-(Difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazol-1-yl]acetohydrazide
2-[3-(Difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazol-1-yl]acetohydrazide
Formel: C₇H₁₀F₂N₄O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03419679
CAS-Nummer: 1001518-82-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge