4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC410301-1G
APOSPC410301-1GEA 516 EUR InStock
APOSPC410301-1G
4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazol-3-amine
4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazol-3-amine
Formel: C₁₀H₉BrFN₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02254037
CAS-Nummer: 1001757-57-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge