[5-Cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC410303-1G
APOSPC410303-1GEA 828 EUR InStock
APOSPC410303-1G
[5-Cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
[5-Cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Formel: C₉H₁₀F₂N₂O₂
MW: 216.185 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04967182
CAS-Nummer: 1002032-66-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge