1-(2,3,4,6-Tetrafluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC410305-1G
APOSPC410305-1GEA 516 EUR InStock
APOSPC410305-1G
1-(2,3,4,6-Tetrafluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-amine
1-(2,3,4,6-Tetrafluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-amine
Formel: C₁₀H₇F₄N₃
MW: 245.176 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04967237
CAS-Nummer: 1002032-97-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge