2-Hydrazinyl-4-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC410326-1G
APOSPC410326-1GEA 647 EUR InStock
APOSPC410326-1G
2-Hydrazinyl-4-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-Hydrazinyl-4-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₉H₉F₃N₆
MW: 258.203 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04970346
CAS-Nummer: 1004644-02-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge