4-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-2-hydrazinyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC410327-1G
APOSPC410327-1GEA 647 EUR InStock
APOSPC410327-1G
4-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-2-hydrazinyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-2-hydrazinyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₁₀H₁₁F₃N₆
MW: 272.23 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04970347
CAS-Nummer: 1004644-03-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge