5-{[4-Chloro-3,5-bis(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}furan-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC410341-1G
APOSPC410341-1GEA 232 EUR InStock
APOSPC410341-1G
5-{[4-Chloro-3,5-bis(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}furan-2-carboxylic acid
5-{[4-Chloro-3,5-bis(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}furan-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₇ClF₄N₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03419728
CAS-Nummer: 1005583-72-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge