3-Amino-6-(difluoromethyl)-4-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC410361-1G
APOSPC410361-1GEA 516 EUR InStock
APOSPC410361-1G
3-Amino-6-(difluoromethyl)-4-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
3-Amino-6-(difluoromethyl)-4-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Formel: C₁₄H₁₃F₂N₅OS
MW: 337.348 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03422784
CAS-Nummer: 1005694-50-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge