3-[3-Cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-2-methylpropanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC410367-1G
APOSPC410367-1GEA 386 EUR InStock
APOSPC410367-1G
3-[3-Cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-2-methylpropanenitrile
3-[3-Cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-2-methylpropanenitrile
Formel: C₁₁H₁₂F₃N₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08558989
CAS-Nummer: 1006319-21-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge