3-[3-Cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC410372-1G
APOSPC410372-1GEA 386 EUR InStock
APOSPC410372-1G
3-[3-Cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanenitrile
3-[3-Cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanenitrile
Formel: C₁₀H₁₀F₃N₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08558159
CAS-Nummer: 1006319-95-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge