4-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-2-sulphanyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC410382-1G
APOSPC410382-1GEA 647 EUR InStock
APOSPC410382-1G
4-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-2-sulphanyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
4-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-2-sulphanyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Formel: C₁₂H₉F₃N₄S
MW: 298.287 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03422724
CAS-Nummer: 1006333-10-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge