1-[4-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC410389-1G
APOSPC410389-1GEA 516 EUR InStock
APOSPC410389-1G
1-[4-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
1-[4-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Formel: C₁₆H₁₈F₃N₅O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05861924
CAS-Nummer: 1006334-19-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge