3-[1'-Ethyl-5-(trifluoromethyl)-1H,1'H-3,4'-bipyrazol-1-yl]propan-1-amine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC410395-1G
APOSPC410395-1GEA 516 EUR InStock
APOSPC410395-1G
3-[1'-Ethyl-5-(trifluoromethyl)-1H,1'H-3,4'-bipyrazol-1-yl]propan-1-amine
3-[1'-Ethyl-5-(trifluoromethyl)-1H,1'H-3,4'-bipyrazol-1-yl]propan-1-amine
Formel: C₁₂H₁₆F₃N₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08556271
CAS-Nummer: 1006336-85-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge