2-[(5-{[3,5-Bis(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}-4-ethyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)sulphanyl]acetohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC410404-1G
APOSPC410404-1GEA 647 EUR InStock
APOSPC410404-1G
2-[(5-{[3,5-Bis(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}-4-ethyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)sulphanyl]acetohydrazide
2-[(5-{[3,5-Bis(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}-4-ethyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)sulphanyl]acetohydrazide
Formel: C₁₂H₁₅F₄N₇OS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03423244
CAS-Nummer: 1006343-50-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge