1-(1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-N-(4-fluorobenzyl)methanamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC410421-1G
APOSPC410421-1GEA 647 EUR InStock
APOSPC410421-1G
1-(1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-N-(4-fluorobenzyl)methanamine
1-(1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-N-(4-fluorobenzyl)methanamine
Formel: C₁₄H₁₈FN₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04968223
CAS-Nummer: 1006352-79-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge