1-(3,5-Difluorophenyl)-N-[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]methanamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC410436-1G
APOSPC410436-1GEA 828 EUR InStock
APOSPC410436-1G
1-(3,5-Difluorophenyl)-N-[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]methanamine
1-(3,5-Difluorophenyl)-N-[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]methanamine
Formel: C₁₃H₁₅F₂N₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08696806
CAS-Nummer: 1006436-76-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge