[6-(1-Ethyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC410444-1G
APOSPC410444-1GEA 647 EUR InStock
APOSPC410444-1G
[6-(1-Ethyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
[6-(1-Ethyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
Formel: C₁₅H₁₄F₃N₅O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08697654
CAS-Nummer: 1006444-20-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge