1-[4-Cyclopropyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC410453-1G
APOSPC410453-1GEA 647 EUR InStock
APOSPC410453-1G
1-[4-Cyclopropyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1-[4-Cyclopropyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₉F₃N₄O₂
MW: 298.221 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05861884
CAS-Nummer: 1006448-08-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge