1-{[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC410458-1G
APOSPC410458-1GEA 516 EUR InStock
APOSPC410458-1G
1-{[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1-{[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₉F₃N₄O₂
MW: 274.199 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04967761
CAS-Nummer: 1006459-10-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge