3,5-Dimethyl-1-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]-1H-pyrazol-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC410478-1G
APOSPC410478-1GEA 647 EUR InStock
APOSPC410478-1G
3,5-Dimethyl-1-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]-1H-pyrazol-4-amine
3,5-Dimethyl-1-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]-1H-pyrazol-4-amine
Formel: C₈H₁₂F₃N₃O
MW: 223.196 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04970047
CAS-Nummer: 1006473-39-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge