[3-Cyclopropyl-4-(difluoromethyl)-6-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC410487-1G
APOSPC410487-1GEA 828 EUR InStock
APOSPC410487-1G
[3-Cyclopropyl-4-(difluoromethyl)-6-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
[3-Cyclopropyl-4-(difluoromethyl)-6-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
Formel: C₁₇H₁₇F₂N₅O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08697750
CAS-Nummer: 1006478-10-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge