3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propan-1-amine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC410491-1G
APOSPC410491-1GEA 647 EUR InStock
APOSPC410491-1G
3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propan-1-amine
3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propan-1-amine
Formel: C₇H₉ClF₃N₃
MW: 227.615 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04970070
CAS-Nummer: 1006482-40-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge