Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4,4'-Difluorbenzhydrylchlorid 97%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC4106-10G PC4106-50G PC4106-5G
APOSPC4106-10GEA 50.9 EUR InStock
APOSPC4106-10G APOSPC4106-50G APOSPC4106-5G
4,4'-Difluorbenzhydrylchlorid 97%
4,4'-Difluorbenzhydrylchlorid


Formel: C₁₃H₉ClF₂
MW: 238.66 g/mol
Siedepunkt: 126…128 °C/1mmHg
Dichte: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 113 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044329
CAS-Nummer: 27064-94-4
EINECS: 248-201-4
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge