2-Bromo-1-(3-fluoro-3-methyl-azetidin-1-yl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC411260-1G
APOSPC411260-1GEA 287 EUR InStock
APOSPC411260-1G
2-Bromo-1-(3-fluoro-3-methyl-azetidin-1-yl)ethanone
2-Bromo-1-(3-fluoro-3-methyl-azetidin-1-yl)ethanone
Formel: C₆H₉BrFNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31697597
CAS-Nummer: 1466514-89-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge