(2R)-2-(Fluoromethyl)azetidine trifluoroacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC411264-1G
APOSPC411264-1GEA 1780 EUR InStock
APOSPC411264-1G
(2R)-2-(Fluoromethyl)azetidine trifluoroacetic acid
(2R)-2-(Fluoromethyl)azetidine trifluoroacetic acid
Formel: C₄H₈FN·CF₃CO₂H
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30802447
CAS-Nummer: 2173637-39-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge