trans-3-Fluorocyclobutane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC411270-1G
APOSPC411270-1GEA 1210 EUR InStock
APOSPC411270-1G
trans-3-Fluorocyclobutane-1-carboxylic acid
trans-3-Fluorocyclobutane-1-carboxylic acid
Formel: C₅H₇FO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16661184
CAS-Nummer: 123812-79-3
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge