5-Ethyl-2-fluorophenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC412139-1G
APOSPC412139-1GEA 229 EUR InStock
APOSPC412139-1G
5-Ethyl-2-fluorophenylboronic acid
5-Ethyl-2-fluorophenylboronic acid
Formel: C₈H₁₀BFO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18783131
CAS-Nummer: 900175-03-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge