3,5-Difluor-4-hydroxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC412357-1G
APOSPC412357-1GEA 295 EUR InStock
APOSPC412357-1G
3,5-Difluor-4-hydroxyphenylboronsäure
3,5-Difluor-4-hydroxyphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BF₂O₃
MW: 173.91 g/mol
MDL Number: MFCD17011981
CAS-Nummer: 1132666-81-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge